2-Amino-4-methylpyrimidin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methylpyrimidin-2-ylamin
104090100 104091000
ACRO104090100EA 24 EUR
ACRO104090100 ACRO104091000
2-Amino-4-methylpyrimidin 97%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…160 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006101
CAS-Nummer: 108-52-1
EINECS: 203-591-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %