Benzofuran 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
105480100
105480500
ACRO105480100EA
54.6
EUR
ACRO105480100
ACRO105480500
Benzofuran 99.5%
Benzofuran
Formel:
C₈H₆O Siedepunkt: 173…175 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: < –18 °C Dichte: 1,07 g/cm³ Flammpunkt: 50 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005847 CAS-Nummer: 271-89-6 EINECS: 205-982-6 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,01089 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to orange-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.4 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...