1-Phenyl-1,3-butandion 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Benzoylaceton, 1-Phenylbutan-1,3-dion
105690500
105692500
ACRO105690500EA
52.3
EUR
ACRO105690500
ACRO105692500
1-Phenyl-1,3-butandion 98%
1-Phenyl-1,3-butandion
Formel:
C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃ Molecular Weight: 162,19 g/mol Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 54…58 °C Dichte: 1,09 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008786 CAS-Nummer: 93-91-4 EINECS: 202-286-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 58 °C |
GC | ≥97.5 % |