(Benzyl)triphenylphosphoniumchlorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzyltriphenylphosphonium chloride
106210250
106211000
106215000
ACRO106210250EA
33.8
EUR
ACRO106210250
ACRO106211000
ACRO106215000
(Benzyl)triphenylphosphoniumchlorid 99%
(Benzyl)triphenylphosphoniumchlorid
Formel:
C₂₅H₂₂ClP Molecular Weight: 388,88 g/mol Schmelzpunkt: 337 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011913 CAS-Nummer: 1100-88-5 EINECS: 214-154-3 UN: 3464 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |
GC | ≥94 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...