(2-Bromethyl)ammoniumbromid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromethylamin Hydrobromid, 1-Amino-2-bromethan Hydrobromid
106930250
106931000
106930010
106930025
106932500
106935000
ACRO106930250EA
25.6
EUR
ACRO106930250
ACRO106931000
ACRO106930010
ACRO106930025
ACRO106932500
ACRO106935000
(2-Bromethyl)ammoniumbromid 99%
2-Bromethylamine hydrobromide
Formel:
BrCH₂CH₂NH₃Br Schmelzpunkt: 172…176 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012886 CAS-Nummer: 2576-47-8 EINECS: 219-924-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 172 to 176 °C |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |