N-(2-Bromethyl)phthalimid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-(2-Bromethyl)phthalsäureimid, N-(2-Bromethyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid
106970250 106971000
ACRO106970250EA 33.5 EUR
ACRO106970250 ACRO106971000
N-(2-Bromethyl)phthalimid 97%
N-(2-Bromethyl)phthalimid
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Siedepunkt: 318 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 81…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005902
CAS-Nummer: 574-98-1
EINECS: 209-379-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (on dry substance)