N-(3-Brompropyl)phthalimid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-(3-Brompropyl)phthalsäureimid, N-(3-Brompropyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid
107390250 107391000
ACRO107390250EA 33.1 EUR
ACRO107390250 ACRO107391000
N-(3-Brompropyl)phthalimid 98%
N-(3-Brompropyl)phthalimid
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
Siedepunkt: 433 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…76 °C
MDL: MFCD00005904
CAS-Nummer: 5460-29-7
EINECS: 226-738-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
HPLC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %