1,8-Cineol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan, 1,8-Cineol, Limonen-1,8-oxid, 1,8-Epoxy-p-menthan
110340050 110341000 110345000
ACRO110340050EA 42.1 EUR
ACRO110340050 ACRO110341000 ACRO110345000
1,8-Cineol 99%
Eucalyptol
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 176…177 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 1.5 °C
Dichte: 0.9225 g/cm³
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167977
CAS-Nummer: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03940
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4562 to 1.4582 (20°C, 589 nm)
Solubility (in ethanol (70% v/v)) 1:2
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.921 to 0.924
Specific optical rotation -0.3° to +0.3° (20°C, 589 nm) (neat)