trans-Zimtaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
110350010 110350500 110355000 110350050
ACRO110350010EA 64 EUR
ACRO110350010 ACRO110350500 ACRO110355000 ACRO110350050
trans-Zimtaldehyd 99%
trans-Zimtaldehyd
Formel: C₉H₈O
Siedepunkt: 250…252 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –7,5 °C
Dichte: 1,05 g/cm³
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007000
CAS-Nummer: 14371-10-9
Merck Index: 12,02319
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 2,6-di-tert.-Butyl-p-cresol