Cyanessigsäure 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

110670010 110670250 110672500 110670050
ACRO110670010EA 131 EUR
ACRO110670010 ACRO110670250 ACRO110672500 ACRO110670050
Cyanessigsäure 97%
Cyanessigsäure
Formel: C₃H₃NO₂
Molecular Weight: 85.06 g/mol
Siedepunkt: 108 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 65…67 °C
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002677
CAS-Nummer: 372-09-8
EINECS: 206-743-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02718

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light beige Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -12° (20°C, 589 nm) (neat)
Titration with HClO4 ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR