4,5-Dichlor-o-phenylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Diamino-4,5-dichlorbenzol, 4,5-Dichlor-1,2-phenylendiamin, 4,5-Dichlorbenzol-1,2-diamin
113640050
113640250
ACRO113640050EA
79
EUR
ACRO113640050
ACRO113640250
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin 98%
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin
Formel:
C₆H₆Cl₂N₂ Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 162…163 °C |
MDL:
MFCD00007723 CAS-Nummer: 5348-42-5 EINECS: 226-305-0 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red-brown to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |