4,4'-Dihydroxybenzophenon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
114920050 114920250
ACRO114920050EA 40 EUR
ACRO114920050 ACRO114920250
4,4'-Dihydroxybenzophenon 97%
4,4'-Dihydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 217…222 °C
Dichte: 1,336 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002358
CAS-Nummer: 611-99-4
EINECS: 210-288-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %