4,6-Dihydroxypyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Hydroxy-1H-pyrimidin-4-on
115080250 115081000 115085000
ACRO115080250EA 43.8 EUR
ACRO115080250 ACRO115081000 ACRO115085000
4,6-Dihydroxypyrimidin 98%
4,6-Dihydroxypyrimidine
Formel: C₄H₄N₂O₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016733
CAS-Nummer: 1193-24-4
EINECS: 214-772-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %