Ethylcyanacetat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cyanessigsäureethylester
118280010 118282500 118280051
ACRO118280010EA 113 EUR
ACRO118280010 ACRO118282500 ACRO118280051
Ethylcyanacetat 98+%
Ethylcyanacetat
Formel: C₅H₇NO₂
Molecular Weight: 113.12 g/mol
Siedepunkt: 209
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001940
CAS-Nummer: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Merck Index: 13,03821
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤50 APHA
Free acid ≤10 mg/kg (as cyanoacetic acid)