Ethylphenylpropiolat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ethyl-3-phenylprop-2-inoat, Phenylpropiolsäureethylester, Phenylpropinsäureethylester, Phenylacetylencarbonsäureethylester, Ethylphenylacetylencarboxylat
118850050 118850250
ACRO118850050EA 33.4 EUR
ACRO118850050 ACRO118850250
Ethylphenylpropiolat 98%
Ethylphenylpropiolat
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Molecular Weight: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 260
Schmelzpunkt: 60
Dichte: 1.05 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009185
CAS-Nummer: 2216-94-6
EINECS: 218-703-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥94 %