Ethylpropiolat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Propinsäureethylester, Ethylacetylencarboxylat, Propiolsäureethylester, 2-Propinsäureethylester, Acetylencarbonsäureethylester
118900050 118900250 118901000
ACRO118900050EA 42.2 EUR
ACRO118900050 ACRO118900250 ACRO118901000
Ethylpropiolat 99%
Ethylpropiolat
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98,1 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 0,968 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009184
CAS-Nummer: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %