Furfurylmercaptan 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanthiol

119810250 119811000
ACRO119810250EA 43.1 EUR
ACRO119810250 ACRO119811000
Furfurylmercaptan 97%
Furfurylmercaptan
Formel: C₅H₆OS
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,13 g/cm³
Flammpunkt: 45 °C
MDL: MFCD00003254
CAS-Nummer: 98-02-2
EINECS: 202-628-2
UN: 1228

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR