N-(Hydroxymethyl)phthalimid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
121490250 121491000
ACRO121490250EA 25.9 EUR
ACRO121490250 ACRO121491000
N-(Hydroxymethyl)phthalimid 97%
N-(Hydroxymethyl)phthalimid
Formel: C₉H₇NO₃
Siedepunkt: 415 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 140…145 °C
MDL: MFCD00005899
CAS-Nummer: 118-29-6
EINECS: 204-241-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤2 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %