Indazol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
122120050 122120250
ACRO122120050EA 76.1 EUR
ACRO122120050 ACRO122120250
Indazol 96%
Indazol
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 270 °C (743 mmHg)
Schmelzpunkt: 146…150 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005691
CAS-Nummer: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Merck Index: 13,04961
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
Titration with HClO4 ≥95 %