2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Iodphenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid, 2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid, INT, Iodnitrotetrazoliumchlorid, 3-(4-Iodphenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid
122400010
122400050
122400250
ACRO122400010EA
80.2
EUR
ACRO122400010
ACRO122400050
ACRO122400250
2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid 98%
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
Formel:
C₁₉H₁₃ClIN₅O₂ Molecular Weight: 505,7 g/mol Schmelzpunkt: 231 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011961 CAS-Nummer: 146-68-9 EINECS: 205-676-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
GC | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Specific optical rotation | +6.3° to +7.3° (20°C, 589 nm) (C=4, water) (Warm at 40°C to dissolve) |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % (On dried basis) |
Chloride (Cl) | ≤0.05 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.03 % |
Iron (Fe) | ≤30 ppm |