2-Mercapto-1-methylimidazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazol, Thiamazol, 2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazol, Methimazol, 2-Mercapto-N-methylimidazol
125500250 125501000 125505000
ACRO125500250EA 73.9 EUR
ACRO125500250 ACRO125501000 ACRO125505000
2-Mercapto-1-methylimidazol 98%
2-Mercapto-1-methylimidazole
Formel: C₄H₆N₂S
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 140…145 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00179321
CAS-Nummer: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
UN: 3335
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06000
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 2 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dried substance)