5-Methoxy-2-methylindol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
125940050
125940250
125940010
ACRO125940050EA
122
EUR
ACRO125940050
ACRO125940250
ACRO125940010
5-Methoxy-2-methylindol 99+%
5-Methoxy-2-methylindole
Formel:
C₁₀H₁₁NO Siedepunkt: 145 °C (1,5 -rr) Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005620 CAS-Nummer: 1076-74-0 EINECS: 214-066-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 88 °C |
GC | ≥99.0 % |
Elemental Analysis | 14.80 to 18.83 % (S) |