4-Methylbrenzcatechin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
126510050 126510250 126511000 126515000
ACRO126510050EA 19.8 EUR
ACRO126510050 ACRO126510250 ACRO126511000 ACRO126515000
4-Methylbrenzcatechin 98%
4-Methylbrenzcatechin
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 251 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 62…69 °C
Flammpunkt: 140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002205
CAS-Nummer: 452-86-8
EINECS: 207-214-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %