Dimethylsulfon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl sulphone, Dimethylsulphone
127780050
127785000
127780025
ACRO127780050EA
30.8
EUR
ACRO127780050
ACRO127785000
ACRO127780025
Dimethylsulfon 98%
Dimethylsulfon
Formel:
C₂H₆O₂S Molecular Weight: 94,13 g/mol Siedepunkt: 238 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 107…111 °C Dichte: 1,17 g/cm³ (110 °C) Flammpunkt: 143 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007566 CAS-Nummer: 67-71-0 EINECS: 200-665-9 Merck Index: 13,03284 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 107 to 111 °C |
GC | ≥97.5 % |