1-Methyl-2-thioharnstoff 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
127900250 127901000
ACRO127900250EA 37.5 EUR
ACRO127900250 ACRO127901000
1-Methyl-2-thioharnstoff 97%
1-Methyl-2-thioharnstoff
Formel: C₂H₆N₂S
Molecular Weight: 90.15 g/mol
Schmelzpunkt: 118…123 °C
MDL: MFCD00004938
CAS-Nummer: 598-52-7
EINECS: 209-936-6
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
HPLC ≥96.0 %