Oleylamin ∼ 80-90% C18
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (Z)-1-Amino-9-octadecen, cis-1-Amino-9-octadecen
129540010 129540050 129541000 129540051
ACRO129540010EA 218 EUR
ACRO129540010 ACRO129540050 ACRO129541000 ACRO129540051
Oleylamin ∼ 80-90% C18
Oleylamin
Formel: C₁₈H₃₇N
Siedepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8…18 °C
Dichte: 0,81 g/cm³
Flammpunkt: 154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066507
CAS-Nummer: 112-90-3
EINECS: 204-015-5
UN: 2735
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4625 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (Primary amine)
Additional info dielectric strength: ≥35 kV
Viscosity 0.7 to 0.9 cSt (at 25°C)