Pentaerythrit 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Pentaerythritol, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
129870010
129872500
129870050
ACRO129870010EA
36.9
EUR
ACRO129870010
ACRO129872500
ACRO129870050
Pentaerythrit 98%
Pentaerythrit
Formel:
C₅H₁₂O₄ Molecular Weight: 136.15 g/mol Siedepunkt: 276 °C (30 mmHg) Schmelzpunkt: 257…264 °C Flammpunkt: 240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004692 CAS-Nummer: 115-77-5 EINECS: 204-104-9 Merck Index: 12,07245 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 257 to 264 °C |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...