4-Phenoxyanilin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Amino-4-phenoxybenzol
130231000
130230050
130235000
ACRO130231000EA
61.3
EUR
ACRO130231000
ACRO130230050
ACRO130235000
4-Phenoxyanilin 97%
4-Phenoxyanilin
Formel:
C₁₂H₁₁NO Molecular Weight: 185,23 g/mol Siedepunkt: 140 °C (3hPa) Schmelzpunkt: 82…86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007862 CAS-Nummer: 139-59-3 EINECS: 205-367-2 UN: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown to green-brown Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 82 to 86 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |