Phthalimid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,2-Benzoldicarbonsäureimid, Phthalsäureimid
131100010 131101000 131105000 131100025
ACRO131100010EA 45 EUR
ACRO131100010 ACRO131101000 ACRO131105000 ACRO131100025
Phthalimid 99%
Phthalimid
Formel: C₈H₅NO₂
Molecular Weight: 147,13 g/mol
Siedepunkt: 366 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: >233,5 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005881
CAS-Nummer: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Merck Index: 12,07529
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 236 °C
HPLC ≥98.5 %