Propiolsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Propinsäure, 2-Propinsäure, Acetylencarbonsäure
131500100 131500250 131501000
ACRO131500100EA 89.9 EUR
ACRO131500100 ACRO131500250 ACRO131501000
Propiolsäure 98%
Propiolsäure
Formel: C₃H₂O₂
Molecular Weight: 70,05 g/mol
Siedepunkt: 153…157 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 1,13 g/cm³
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004360
CAS-Nummer: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08006
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1,4305 to 1,4345 (20 °C, 589 nm)
Titration with NaOH 97,5 to 102,5 %