2-Pyridinylmethanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Pyridylcarbinol, 2-Pyridylmethanol, Pyridin-2-methanol
131990250 131991000
ACRO131990250EA 44.4 EUR
ACRO131990250 ACRO131991000
2-Pyridinylmethanol 98%
2-Pyridylmethanol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 5 °C
Dichte: 1,13 g/cm³
Flammpunkt: 117 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006348
CAS-Nummer: 586-98-1
EINECS: 209-592-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %