3-Pyridinylmethanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Pyridylcarbinol, 3-Pyridylmethanol, Pyridin-3-methanol
132000050
132001000
ACRO132000050EA
20.4
EUR
ACRO132000050
ACRO132001000
3-Pyridinylmethanol 98%
3-Pyridylmethanol
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,13 g/mol Siedepunkt: 259 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –7 °C Dichte: 1,124 g/cm³ Flammpunkt: 149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006407 CAS-Nummer: 100-55-0 EINECS: 202-864-6 Merck Index: 12,06614 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5425 to 1.5455 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |