(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-2-Hydroxymethyltetrahydrofuran, (±)-Tetrahydrofurylmethanol, (±)-THFA
138180010 138180025
ACRO138180010EA 46.1 EUR
ACRO138180010 ACRO138180025
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 98%
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102.13 g/mol
Siedepunkt: 178
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1.0543 g/cm³
Flammpunkt: 74 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005372
CAS-Nummer: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA