1,3-Diphenyl-2-thioharnstoff 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N'-Diphenylthioharnstoff, Thiocarbanilid
138700010 138701000 138700025
ACRO138700010EA 113 EUR
ACRO138700010 ACRO138701000 ACRO138700025
1,3-Diphenyl-2-thioharnstoff 98%
1,3-Diphenyl-2-thioharnstoff
Formel: C₁₃H₁₂N₂S
Molecular Weight: 228,32 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 151…154 °C
Dichte: 1,3205 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004921
CAS-Nummer: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03366
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 154 °C
HPLC ≥97.5 %