2-Thenoesäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Thiophen-2-carbonsäure, 2-Thiophencarbonsäure
138841000 138840050 138840250 138845000
ACRO138841000EA 56.1 EUR
ACRO138841000 ACRO138840050 ACRO138840250 ACRO138845000
2-Thenoesäure 99%
2-Thenoesäure
Formel: C₅H₄O₂S
Molecular Weight: 128.15 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 126…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005437
CAS-Nummer: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 12,09491
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %