2-Thiophenmethanol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Hydroxymethyl)thiophen, Thiophen-2-methanol, 2-Thienylmethanol
138860250
138861000
ACRO138860250EA
50.1
EUR
ACRO138860250
ACRO138861000
2-Thiophenmethanol 99+%
2-Thiophenmethanol
Formel:
C₅H₆OS Molecular Weight: 114,17 g/mol Siedepunkt: 206…207 °C (761 mmHg) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 0,9 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005454 CAS-Nummer: 636-72-6 EINECS: 211-264-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5630 to 1.5660 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...