Trimethylsulfoniumiodid 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

140250250 140251000 140255000
ACRO140250250EA 32.9 EUR
ACRO140250250 ACRO140251000 ACRO140255000
Trimethylsulfoniumiodid 98%
Trimethylsulphonium iodide
Formel: C₃H₉IS
Molecular Weight: 204,07 g/mol
Schmelzpunkt: 215…220 °C (Subl.)
Dichte: 1,922 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011632
CAS-Nummer: 2181-42-2
EINECS: 218-555-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR