(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
146010250 146011000 146015000
ACRO146010250EA 35.3 EUR
ACRO146010250 ACRO146011000 ACRO146015000
(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid 98%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Formel: C₂₀H₂₀ClOP
Molecular Weight: 342.8 g/mol
Siedepunkt: 413 °C
Schmelzpunkt: 195…197 °C
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011800
CAS-Nummer: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable