N-(4-Brombutyl)phthalimid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(4-Brombutyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid, N-(4-Brombutyl)phthalsäureimid
146290100
146290500
ACRO146290100EA
86.9
EUR
ACRO146290100
ACRO146290500
N-(4-Brombutyl)phthalimid 98%
N-(4-Brombutyl)phthalimid
Formel:
C₁₂H₁₂BrNO₂ Schmelzpunkt: 76…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005905 CAS-Nummer: 5394-18-3 EINECS: 226-401-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 76 to 80 °C |
GC | ≥97.5 % |