Benzothiazol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Benzo[d]thiazole

146390010 146390050 146392500 146390025
ACRO146390010EA 172 EUR
ACRO146390010 ACRO146390050 ACRO146392500 ACRO146390025
Benzothiazol 97%
Benzothiazole
Formel: C₇H₅NS
Molecular Weight: 135.19 g/mol
Siedepunkt: 231 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1.23 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005775
CAS-Nummer: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01108

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6410 to 1.6440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR