Safranin O 95%, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenaziniumchlorid, Basisrot 2
146640250
146641000
ACRO146640250EA
47.3
EUR
ACRO146640250
ACRO146641000
Safranin O 95%, rein, hohe Reinheit biologische Färbemittel
Safranin O
Formel:
C₂₀H₁₉ClN₄ Molecular Weight: 350.85 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011759 CAS-Nummer: 477-73-6 EINECS: 207-518-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Green to red-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % |
Dye content | ≥94 % |