1,6-Bis(dimethylamino)hexan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N,N',N'-Tetramethylhexamethylendiamin, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexandiamin, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-diaminohexan
147490010
147490250
147492500
ACRO147490010EA
1119
EUR
ACRO147490010
ACRO147490250
ACRO147492500
1,6-Bis(dimethylamino)hexan 99%
1,6-Bis(dimethylamino)hexan
Formel:
C₁₀H₂₄N₂ Molecular Weight: 172,31 g/mol Siedepunkt: 209…210 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –46 °C Dichte: 0,806 g/cm³ Flammpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008339 CAS-Nummer: 111-18-2 EINECS: 203-842-9 UN: 2922 ADR: 8,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |