Tetramethylammoniumfluorid Tetrahydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
148070050 148070250
ACRO148070050EA 32.1 EUR
ACRO148070050 ACRO148070250
Tetramethylammoniumfluorid Tetrahydrat 98%
Tetramethylammoniumfluorid Tetrahydrat
Formel: C₄H₁₂FN·4H₂O
Molecular Weight: 165,21 g/mol
Schmelzpunkt: 39…44 °C
Dichte: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149968
CAS-Nummer: 17787-40-5
EINECS: 206-769-0
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %