Allylthioharnstoff 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tiosinamin, N-Allylthioharnstoff
148800250 148801000 148805000
ACRO148800250EA 30.7 EUR
ACRO148800250 ACRO148801000 ACRO148805000
Allylthioharnstoff 98%
Allylthioharnstoff
Formel: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Molecular Weight: 116,19 g/mol
Siedepunkt: 191 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70…78 °C
Dichte: 1,219 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004940
CAS-Nummer: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09500
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder or crystals or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 78 °C
Loss on drying ≤1.5 % (50 °C, 2 hrs)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %