Methacrylamid 98%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylpropensäureamid
149202500
149205000
149200025
ACRO149202500EA
30.7
EUR
ACRO149202500
ACRO149205000
ACRO149200025
Methacrylamid 98%, reinst
Methacrylamid
Formel:
C₄H₇NO Molecular Weight: 85.11 g/mol Siedepunkt: 215 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 108…112 °C Flammpunkt: 103 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008018 CAS-Nummer: 79-39-0 EINECS: 201-202-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 112 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
GC | ≥97.5 % |