1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: β,β,β-Trichlor-tert-butylalkohol Hemihydrat, Chloreton Hemihydrat, Chlorbutol Hemihydrat, 2-Methyl-1,1,1-trichlor-2-propanol Hemihydrat, Chlorbutanol Hemihydrat, Acetonchloroform Hemihydrat
150305000 150301000 150300025
ACRO150305000EA 150 EUR
ACRO150305000 ACRO150301000 ACRO150300025
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat 98%
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
Formel: C₈H₁₆Cl₆O₃
Molecular Weight: 372,93 g/mol
Siedepunkt: 173…175 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 75…79 °C
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179352
CAS-Nummer: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (ex Cl)
Water 4.5 to 5.5 % (K.F.)