2-Methylbenzothiazol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
150381000 150385000 150380250
ACRO150381000EA 152 EUR
ACRO150381000 ACRO150385000 ACRO150380250
2-Methylbenzothiazol 99%
2-Methylbenzothiazole
Formel: C₈H₇NS
Molecular Weight: 149,22 g/mol
Siedepunkt: 238 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 12…14 °C
Dichte: 1,2 g/cm³
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005794
CAS-Nummer: 120-75-2
EINECS: 204-423-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6150 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %