4,4'-Difluorbenzophenon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(4-fluorphenyl)keton
151790250 151791000 151790050
ACRO151790250EA 51.3 EUR
ACRO151790250 ACRO151791000 ACRO151790050
4,4'-Difluorbenzophenon 99%
4,4'-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
Siedepunkt: 200 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 106…109 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000353
CAS-Nummer: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
Loss on drying ≤0.25 %
GC ≥98.5 %