2-Formylbenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carboxybenzaldehyd, Phthalaldehydsäure
152081000 152080250
ACRO152081000EA 57.8 EUR
ACRO152081000 ACRO152080250
2-Formylbenzoesäure 99%
2-Formylbenzoesäure
Formel: C₈H₆O₃
Molecular Weight: 150.13 g/mol
Siedepunkt: 101
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003336
CAS-Nummer: 119-67-5
EINECS: 204-342-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.5 %