2-Tolualdehyd 98% Stabilised
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylbenzaldehyd
152431000 152432500 152430250
ACRO152431000EA 107 EUR
ACRO152431000 ACRO152432500 ACRO152430250
2-Tolualdehyd 98% Stabilised
2-Tolualdehyd
Formel: C₈H₈O
Molecular Weight: 120.15 g/mol
Siedepunkt: 199…200 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1.039 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003338
CAS-Nummer: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 12,09665
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 to 0.5 % hydroquinone